Fortfahren mit
AABH97D2BF95
AA BLOCKS, INC.
3-Chloro-2,5-furandione
Synonym(e):
3-chloro-2,5-furandione
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 313,36
1 g
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 720,41
5 g
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 1.729,71
10 g
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 2.543,79
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C4H1O3Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.5
MDL number:
Lieferanten-SKU: AA01E93H-250MG
€ 313,36
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Purity
95%
Storage temp.
2~8C
Inchi Code
1S/C4HClO3/c5-2-1-3(6)8-4(2)7/h1H
Inchi Key
CXJAFLQWMOMYOW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ENA424045499
description
-
description
-
Purity
95%
Purity
95
Storage temp.
2~8C
Storage temp.
RT
Country of Origin
US
Country of Origin
UA
Inchi Code
1S/C4HClO3/c5-2-1-3(6)8-4(2)7/h1H
Inchi Code
1S/C13H14O3/c1-3-13(8-11(14)16-12(13)15)10-6-4-9(2)5-7-10/h4-7H,3,8H2,1-2H3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)