Fortfahren mit
AABH97D2C2D8
AA BLOCKS, INC.
Arsenobetaine
Synonym(e):
(trimethylarsonio)acetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H11O2As1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.06
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C5H11AsO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
Inchi Key
SPTHHTGLGVZZRH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Arsenobetaine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)