Direkt zum Inhalt
Merck

AABH97D2C402

AA BLOCKS, INC.

Esmolol

Synonym(e):

methyl 3-{4-[2-hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]phenyl}propanoate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C16H25O4N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.38
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C16H25NO4/c1-12(2)17-10-14(18)11-21-15-7-4-13(5-8-15)6-9-16(19)20-3/h4-5,7-8,12,14,17-18H,6,9-11H2,1-3H3

Inchi Key

AQNDDEOPVVGCPG-UHFFFAOYSA-N

Purity

95%

Country of Origin

US

Storage temp.

2~8C



Still not finding the right product?

Explore all of our products under Esmolol




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen