Merck
AABH97D2D3FB
AA BLOCKS, INC.
Pterosin A
Synonym(e):
(S)-6-(2-hydroxyethyl)-2-(hydroxymethyl)-2,5,7-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C15H20O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.32
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C15H20O3/c1-9-6-11-7-15(3,8-17)14(18)13(11)10(2)12(9)4-5-16/h6,16-17H,4-5,7-8H2,1-3H3/t15-/m0/s1
Inchi Key
BDZJLPDYMKPKGC-HNNXBMFYSA-N
Purity
98%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)