Direkt zum Inhalt
Merck

AABH97D2E00A

AA BLOCKS, INC.

Octadecanoic acid, 2,3-bis (acetyloxy)propyl ester

Synonym(e):

3-(stearoyloxy)propane-1,2-diyl diacetate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Das Produkt AABH97D2E00A wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C25H46O6/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25(28)30-21-24(31-23(3)27)20-29-22(2)26/h24H,4-21H2,1-3H3

Inchi Key

WSYNAKWAAXYNMW-UHFFFAOYSA-N

Storage temp.

2-8C

Purity

95%

Country of Origin

CN



MSDS

https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=33599-07-4



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen