Merck
AABH97D2E2D3
AA BLOCKS, INC.
Dynasore hydrate
Synonym(e):
N'-[(E)-(3,4-dihydroxyphenyl)methylidene]-3-hydroxy-2-naphthohydrazide hydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C18H16O5N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.34
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C18H14N2O4.H2O/c21-15-6-5-11(7-17(15)23)10-19-20-18(24)14-8-12-3-1-2-4-13(12)9-16(14)22;/h1-10,21-23H,(H,20,24);1H2/b19-10+;
Inchi Key
FKWZHQSDBMSHTN-ZIOFAICLSA-N
Storage temp.
N/A
Country of Origin
CN
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)