Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 mg | Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner. | € 198,45 |
1 g | Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner. | € 461,51 |
Über diesen Artikel
Lieferanten-SKU: AA002OKY-250MG
€ 198,45
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenStorage temp.
2~8C
Inchi Code
1S/C8H16O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h4,8-9H,2-3,5-7H2,1H3/t8-/m1/s1
Inchi Key
VSMOENVRRABVKN-MRVPVSSYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.