Fortfahren mit
AABH97D2EFE0
AA BLOCKS, INC.
Cyclohexanemethanol, 4-pentyl-, trans-
Synonym(e):
(4-pentylcyclohexyl)methanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 890,70
5 g
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 1.652,18
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H24O1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.32
MDL number:
Lieferanten-SKU: AA0067TX-1G
€ 890,70
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C12H24O/c1-2-3-4-5-11-6-8-12(10-13)9-7-11/h11-13H,2-10H2,1H3/t11-,12-
Inchi Key
RAOQLAYIDNKQHG-HAQNSBGRSA-N
Purity
95%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)