Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

AABH97D34BD9

AA BLOCKS, INC.

TETRAMETHYLRHODAMINE

Synonym(e):

9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(dimethylamino)xanthylium chloride

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 1.222,98
1 g
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 3.438,18

Lieferanten-SKU: AA006A48-100MG

€ 1.222,98


Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.

​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Storage temp.

N/A

Inchi Code

1S/C24H22N2O3.ClH/c1-25(2)15-9-11-19-21(13-15)29-22-14-16(26(3)4)10-12-20(22)23(19)17-7-5-6-8-18(17)24(27)28;/h5-14H,1-4H3;1H

Inchi Key

WGTODYJZXSJIAG-UHFFFAOYSA-N

Purity

98%

Country of Origin

CN


Ähnliche Artikel vergleichen

Vollständigen Vergleich anzeigen

Unterschiede anzeigen

1 of 1

Dieser Artikel
FLUH99CA16DCAABH9ABBC5B6AABH93DE4D32
description

-

description

-

description

-

description

-

Purity

98%

Purity

98%

Purity

98%

Purity

-

Storage temp.

N/A

Storage temp.

Store Freezer

Storage temp.

N/A

Storage temp.

2~8C

Country of Origin

CN

Country of Origin

GB

Country of Origin

US

Country of Origin

US

Inchi Code

1S/C24H22N2O3.ClH/c1-25(2)15-9-11-19-21(13-15)29-22-14-16(26(3)4)10-12-20(22)23(19)17-7-5-6-8-18(17)24(27)28;/h5-14H,1-4H3;1H

Inchi Code

1S/C25H22N2O5/c1-26(2)15-6-9-18-21(12-15)32-22-13-16(27(3)4)7-10-19(22)23(18)20-11-14(24(28)29)5-8-17(20)25(30)31/h5-13H,1-4H3,(H-,28,29,30,31)

Inchi Code

1S/2C26H24IN3O4/c2*1-29(2)16-6-9-19-22(12-16)34-23-13-17(30(3)4)7-10-20(23)25(19)18-8-5-15(28-24(31)14-27)11-21(18)26(32)33/h5-13H,14H2,1-4H3,(H-,28,31,32,33);5-13H,14H2,1-4H3,(H,32,33)/b;28-15-

Inchi Code

1S/2C25H21N3O3S/c1-27(2)16-6-9-19-22(12-16)31-23-13-17(28(3)4)7-10-20(23)24(19)18-8-5-15(26-14-32)11-21(18)25(29)30;1-27(2)15-8-10-17-21(12-15)31-22-13-16(28(3)4)9-11-18(22)23(17)19-6-5-7-20(26-14-32)24(19)25(29)30/h2*5-13H,1-4H3




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen