Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

AABH97D36DA4

AA BLOCKS, INC.

Cephalexin Sodium Salt

Synonym(e):

sodium (6R,7R)-7-{[(2R)-2-amino-2-phenylethanoyl]amino}-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 468,43
250 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 669,18

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C16H16O4N3S1Na1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
369.38
MDL number:

Lieferanten-SKU: AA00CATE-100MG

€ 468,43


Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.

​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C16H17N3O4S.Na/c1-8-7-24-15-11(14(21)19(15)12(8)16(22)23)18-13(20)10(17)9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,10-11,15H,7,17H2,1H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t10-,11-,15-;/m1./s1

Inchi Key

NZDYPHVJLWMLJI-CYJZLJNKSA-M

Country of Origin

US

Storage temp.

N/A


Ähnliche Artikel vergleichen

Vollständigen Vergleich anzeigen

Unterschiede anzeigen

1 of 1

Dieser Artikel
AABH9A956D2EAABH9A21C98ETA9H11E416FE
description

-

description

-

description

-

description

-

Inchi Key

NZDYPHVJLWMLJI-CYJZLJNKSA-M

Inchi Key

LSBUIZREQYVRSY-CYJZLJNKSA-N

Inchi Key

-

Inchi Key

ZAIPMKNFIOOWCQ-UEKVPHQBSA-N

Storage temp.

N/A

Storage temp.

-

Storage temp.

-20C

Storage temp.

-80/-20

Country of Origin

US

Country of Origin

US

Country of Origin

US

Country of Origin

CN

Inchi Code

1S/C16H17N3O4S.Na/c1-8-7-24-15-11(14(21)19(15)12(8)16(22)23)18-13(20)10(17)9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,10-11,15H,7,17H2,1H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t10-,11-,15-;/m1./s1

Inchi Code

1S/C16H17N3O4S.ClH/c1-8-7-24-15-11(14(21)19(15)12(8)16(22)23)18-13(20)10(17)9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,10-11,15H,7,17H2,1H3,(H,18,20)(H,22,23);1H/t10-,11-,15-;/m1./s1

Inchi Code

1S/C16H17N3O5S/c1-8-7-25(24)15-11(14(21)19(15)12(8)16(22)23)18-13(20)10(17)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-11,15H,7,17H2,1H3,(H,18,20)(H,22,23)/t10-,11-,15-,25?/m1/s1

Inchi Code

1S/C16H17N3O4S/c1-8-7-24-15-11(14(21)19(15)12(8)16(22)23)18-13(20)10(17)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-11,15H,7,17H2,1H3,(H,18,20)(H,22,23)/t10-,11-,15-/m1/s1




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen