Fortfahren mit
AABH97D3CD1B
AA BLOCKS, INC.
2-Ethylpiperidine-2-carboxylic acid
Synonym(e):
2-ethyl-2-piperidinecarboxylic acid
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 181,84
5 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 230,29
10 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 291,21
20 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 403,36
25 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 464,27
50 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 714,87
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H15O2N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.21
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Lieferanten-SKU: AA009DUG-1MG
€ 181,84
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-2-8(7(10)11)5-3-4-6-9-8/h9H,2-6H2,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
HXDSPBCJEQJDSB-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AABH97CE77B0ENAH98CB75F9
description
-
description
-
description
-
Inchi Key
HXDSPBCJEQJDSB-UHFFFAOYSA-N
Inchi Key
KXKKAGIATNDDON-UHFFFAOYSA-N
Inchi Key
UZEQMPFHOHHHOB-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Purity
90%
Purity
95
Country of Origin
US
Country of Origin
US
Country of Origin
UA
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-2-8(7(10)11)5-3-4-6-9-8/h9H,2-6H2,1H3,(H,10,11)
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-2-8(7(10)11)3-5-9-6-4-8/h9H,2-6H2,1H3,(H,10,11)
Inchi Code
1S/C9H17NO2/c1-3-8-5-4-7(6-10-8)9(11)12-2/h7-8,10H,3-6H2,1-2H3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)