Fortfahren mit
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Inchi Code
1S/C119H212N46O26/c1-5-67(3)93(111(188)160-78(34-14-20-56-124)100(177)152-77(33-13-19-55-123)106(183)163-88(65-69-28-8-7-9-29-69)110(187)162-87(113(190)191)35-15-21-57-125)165-109(186)86(48-51-92(170)171)161-112(189)94(68(4)6-2)164-108(185)85(47-50-90(128)168)159-99(176)76(32-12-18-54-122)151-101(178)79(37-23-59-142-115(131)132)154-103(180)81(39-25-61-144-117(135)136)155-104(181)82(40-26-62-145-118(137)138)157-107(184)84(46-49-89(127)167)158-105(182)83(41-27-63-146-119(139)140)156-102(179)80(38-24-60-143-116(133)134)153-98(175)75(31-11-17-53-121)150-97(174)74(30-10-16-52-120)149-96(173)73(36-22-58-141-114(129)130)148-91(169)66-147-95(172)72(126)64-70-42-44-71(166)45-43-70/h7-9,28-29,42-45,67-68,72-88,93-94,166H,5-6,10-27,30-41,46-66,120-126H2,1-4H3,(H2,127,167)(H2,128,168)(H,147,172)(H,148,169)(H,149,173)(H,150,174)(H,151,178)(H,152,177)(H,153,175)(H,154,180)(H,155,181)(H,156,179)(H,157,184)(H,158,182)(H,159,176)(H,160,188)(H,161,189)(H,162,187)(H,163,183)(H,164,185)(H,165,186)(H,170,171)(H,190,191)(H4,129,130,141)(H4,131,132,142)(H4,133,134,143)(H4,135,136,144)(H4,137,138,145)(H4,139,140,146)/t67-,68-,72-,73-,74-,75-,76-,77-,78-,79-,80-,81-,82-,83-,84-,85-,86-,87-,88-,93-,94-/m0/s1
Inchi Key
ALNCFPIRTLVJPY-LJFAJSDSSA-N
Purity
98%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description - |
| Inchi Key ALNCFPIRTLVJPY-LJFAJSDSSA-N | Inchi Key - | Inchi Key - | Inchi Key - |
| Purity 98% | Purity - | Purity - | Purity 96.9% |
| Storage temp. N/A | Storage temp. - | Storage temp. - | Storage temp. -80/-20 |
| Country of Origin US | Country of Origin - | Country of Origin - | Country of Origin CN |
| Inchi Code 1S/C119H212N46O26/c1-5-67(3)93(111(188)160-78(34-14-20-56-124)100(177)152-77(33-13-19-55-123)106(183)163-88(65-69-28-8-7-9-29-69)110(187)162-87(113(190)191)35-15-21-57-125)165-109(186)86(48-51-92(170)171)161-112(189)94(68(4)6-2)164-108(185)85(47-50-90(128)168)159-99(176)76(32-12-18-54-122)151-101(178)79(37-23-59-142-115(131)132)154-103(180)81(39-25-61-144-117(135)136)155-104(181)82(40-26-62-145-118(137)138)157-107(184)84(46-49-89(127)167)158-105(182)83(41-27-63-146-119(139)140)156-102(179)80(38-24-60-143-116(133)134)153-98(175)75(31-11-17-53-121)150-97(174)74(30-10-16-52-120)149-96(173)73(36-22-58-141-114(129)130)148-91(169)66-147-95(172)72(126)64-70-42-44-71(166)45-43-70/h7-9,28-29,42-45,67-68,72-88,93-94,166H,5-6,10-27,30-41,46-66,120-126H2,1-4H3,(H2,127,167)(H2,128,168)(H,147,172)(H,148,169)(H,149,173)(H,150,174)(H,151,178)(H,152,177)(H,153,175)(H,154,180)(H,155,181)(H,156,179)(H,157,184)(H,158,182)(H,159,176)(H,160,188)(H,161,189)(H,162,187)(H,163,183)(H,164,185)(H,165,186)(H,170,171)(H,190,191)(H4,129,130,141)(H4,131,132,142)(H4,133,134,143)(H4,135,136,144)(H4,137,138,145)(H4,139,140,146)/t67-,68-,72-,73-,74-,75-,76-,77-,78-,79-,80-,81-,82-,83-,84-,85-,86-,87-,88-,93-,94-/m0/s1 | Inchi Code - | Inchi Code - | Inchi Code 1S/C137H230N48O39.C2H4O2/c1-10-72(8)107(129(221)177-91(131(223)224)42-48-100(143)190)183-127(219)97-35-24-60-185(97)130(222)96(63-71(6)7)182-125(217)94(65-74-25-12-11-13-26-74)180-118(210)86(43-49-103(193)194)165-102(192)68-163-128(220)108(73(9)186)184-122(214)90(45-51-105(197)198)174-120(212)89(44-50-104(195)196)176-126(218)95(66-106(199)200)181-124(216)93(62-70(4)5)179-121(213)88(41-47-99(142)189)175-123(215)92(61-69(2)3)178-117(209)85(34-23-59-161-137(154)155)171-114(206)82(31-20-56-158-134(148)149)169-115(207)83(32-21-57-159-135(150)151)172-119(211)87(40-46-98(141)188)173-116(208)84(33-22-58-160-136(152)153)170-113(205)81(30-19-55-157-133(146)147)168-112(204)80(28-15-17-53-139)167-111(203)79(27-14-16-52-138)166-110(202)78(29-18-54-156-132(144)145)164-101(191)67-162-109(201)77(140)64-75-36-38-76(187)39-37-75;1-2(3)4/h11-13,25-26,36-39,69-73,77-97,107-108,186-187H,10,14-24,27-35,40-68,138-140H2,1-9H3,(H2,141,188)(H2,142,189)(H2,143,190)(H,162,201)(H,163,220)(H,164,191)(H,165,192)(H,166,202)(H,167,203)(H,168,204)(H,169,207)(H,170,205)(H,171,206)(H,172,211)(H,173,208)(H,174,212)(H,175,215)(H,176,218)(H,177,221)(H,178,209)(H,179,213)(H,180,210)(H,181,216)(H,182,217)(H,183,219)(H,184,214)(H,193,194)(H,195,196)(H,197,198)(H,199,200)(H,223,224)(H4,144,145,156)(H4,146,147,157)(H4,148,149,158)(H4,150,151,159)(H4,152,153,160)(H4,154,155,161);1H3,(H,3,4)/t72-,73+,77-,78-,79-,80-,81-,82-,83-,84-,85-,86-,87-,88-,89-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,107-,108-;/m0./s1 |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.



