Fortfahren mit
AABH97D4147D
AA BLOCKS, INC.
(3S,4S,3'R)-Ezetimibe
Synonym(e):
(3S,4S)-1-(4-fluorophenyl)-3-((R)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl)-4-(4-hydroxyphenyl)azetidin-2-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 624,88
5 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 2.019,07
10 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 3.411,87
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C24H21O3N1F2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
409.43
MDL number:
Lieferanten-SKU: AA00AQCK-1MG
€ 624,88
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C24H21F2NO3/c25-17-5-1-15(2-6-17)22(29)14-13-21-23(16-3-11-20(28)12-4-16)27(24(21)30)19-9-7-18(26)8-10-19/h1-12,21-23,28-29H,13-14H2/t21-,22+,23+/m0/s1
Inchi Key
OLNTVTPDXPETLC-YTFSRNRJSA-N
Country of Origin
US
Storage temp.
N/A
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)