Fortfahren mit
AABH99A42A5E
AA BLOCKS, INC.
Ferroin Sulfate (0.025M aq solution) (Technical Grade)
Synonym(e):
iron(2+) sulfate compound with [1,10]phenanthroline (1:3)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 90,46
100 g
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 152,76
250 g
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 203,99
500 g
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 215,06
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C36H24O4N6S1Fe1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
692.54
MDL number:
Lieferanten-SKU: AA001DV5-25G
€ 90,46
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/3C12H8N2.Fe.H2O4S/c3*1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;1-5(2,3)4/h3*1-8H;;(H2,1,2,3,4)/q;;;+2;/p-2
Inchi Key
CIWXFRVOSDNDJZ-UHFFFAOYSA-L
Storage temp.
RT
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)