Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

AABH99A45F92

AA BLOCKS, INC.

1,1,1,3,3-pentachloropropane

Synonym(e):

1,1,1,3,3-pentachloropropane

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 393,66
100 g
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 915,62
250 g
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 1.893,08

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C3H3Cl5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.32
MDL number:

Lieferanten-SKU: AA00CC17-25G

€ 393,66


Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.

​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C3H3Cl5/c4-2(5)1-3(6,7)8/h2H,1H2

Inchi Key

VVWFZKBKXPXGBH-UHFFFAOYSA-N

Storage temp.

N/A

Country of Origin

US





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen