Fortfahren mit
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner. | € 1.639,71 |
Über diesen Artikel
Lieferanten-SKU: AA00E955-1MG
€ 1.639,71
Inchi Code
1S/C46H46N8.4ClH/c47-33-13-17-37-39-19-15-35(49)29-43(39)53(45(41(37)27-33)31-9-3-1-4-10-31)25-7-21-51-23-24-52-22-8-26-54-44-30-36(50)16-20-40(44)38-18-14-34(48)28-42(38)46(54)32-11-5-2-6-12-32;;;;/h1-6,9-20,27-30,49-52H,7-8,21-26,47-48H2;4*1H
Inchi Key
ZKAJUKABUUJRLB-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description suitable for fluorescence, ~90% (HPCE) | description - | description - |
| Purity 98% | Purity - | Purity 99.99% | Purity 95% |
| Inchi Key ZKAJUKABUUJRLB-UHFFFAOYSA-N | Inchi Key - | Inchi Key ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N | Inchi Key GHUXAYLZEGLXDA-UHFFFAOYSA-N |
| Storage temp. N/A | Storage temp. - | Storage temp. -80/-20 | Storage temp. N/A |
| Country of Origin US | Country of Origin - | Country of Origin CN | Country of Origin US |
| Inchi Code 1S/C46H46N8.4ClH/c47-33-13-17-37-39-19-15-35(49)29-43(39)53(45(41(37)27-33)31-9-3-1-4-10-31)25-7-21-51-23-24-52-22-8-26-54-44-30-36(50)16-20-40(44)38-18-14-34(48)28-42(38)46(54)32-11-5-2-6-12-32;;;;/h1-6,9-20,27-30,49-52H,7-8,21-26,47-48H2;4*1H | Inchi Code - | Inchi Code 1S/C21H19N3.BrH/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,23H,2,22H2,1H3;1H | Inchi Code 1S/C21H17N5.BrH/c1-2-26-20-12-15(22)8-10-18(20)17-11-9-16(24-25-23)13-19(17)21(26)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,22H,2H2,1H3;1H |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.



