Fortfahren mit
AABH99A4E21D
AA BLOCKS, INC.
Teneligliptin (hydrobromide hydrate)
Synonym(e):
bis(((2S,4S)-4-(4-(3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)piperazin-1-yl)pyrrolidin-2-yl)(thiazolidin-3-yl)methanone) pentahydrobromide hydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 100,15
50 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 104,30
250 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 133,38
1 g
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 257,98
500 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 396,43
Lieferanten-SKU: AA01X6DH-100MG
€ 100,15
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/2C22H30N6OS.5BrH.H2O/c2*1-17-13-21(28(24-17)18-5-3-2-4-6-18)26-9-7-25(8-10-26)19-14-20(23-15-19)22(29)27-11-12-30-16-27;;;;;;/h2*2-6,13,19-20,23H,7-12,14-16H2,1H3;5*1H;1H2/t2*19-,20-;;;;;;/m00....../s1
Inchi Key
NQPRXLXVOBOTGT-KSLCDFCZSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Storage temp.
2~8C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3077AABH9A95E096
description
-
description
≥98% (HPLC)
description
-
Purity
98%
Purity
-
Purity
98%
Storage temp.
2~8C
Storage temp.
-
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Country of Origin
-
Country of Origin
US
Inchi Code
1S/2C22H30N6OS.5BrH.H2O/c2*1-17-13-21(28(24-17)18-5-3-2-4-6-18)26-9-7-25(8-10-26)19-14-20(23-15-19)22(29)27-11-12-30-16-27;;;;;;/h2*2-6,13,19-20,23H,7-12,14-16H2,1H3;5*1H;1H2/t2*19-,20-;;;;;;/m00....../s1
Inchi Code
-
Inchi Code
1S/C17H19FN6O.C7H6O2/c1-11-16(25)24(9-13-7-14(18)5-4-12(13)8-19)17(22-21-11)23-6-2-3-15(20)10-23;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h4-5,7,15,21H,1-3,6,9-10,20H2;1-5H,(H,8,9)/t15-;/m1./s1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)