Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

AABH99A508DE

AA BLOCKS, INC.

Ethyl Glycodeoxycholate

Synonym(e):

ethyl ((R)-4-((3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanoyl)glycinate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 314,75
250 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 501,66
500 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 767,48
1 g
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 1.300,51

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C28H47O5N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
477.68
MDL number:

Lieferanten-SKU: AA024JXZ-100MG

€ 314,75


Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.

​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C28H47NO5/c1-5-34-26(33)16-29-25(32)11-6-17(2)21-9-10-22-20-8-7-18-14-19(30)12-13-27(18,3)23(20)15-24(31)28(21,22)4/h17-24,30-31H,5-16H2,1-4H3,(H,29,32)/t17-,18-,19-,20+,21-,22+,23+,24+,27+,28-/m1/s1

Inchi Key

GKLVYRKNWVKNTJ-YCHOJBIXSA-N

Purity

95%

Storage temp.

2-8C

Country of Origin

CN


Ähnliche Artikel vergleichen

Vollständigen Vergleich anzeigen

Unterschiede anzeigen

1 of 1

Dieser Artikel
FLUH9BC293D7TA9H93CFC093TA9H9A9A73DC
description

-

description

-

description

-

description

-

Purity

95%

Purity

97%

Purity

99.57%

Purity

100%

Storage temp.

2-8C

Storage temp.

Ambient Storage

Storage temp.

-80/-20

Storage temp.

-80/-20

Country of Origin

CN

Country of Origin

GB

Country of Origin

CN

Country of Origin

CN

Inchi Code

1S/C28H47NO5/c1-5-34-26(33)16-29-25(32)11-6-17(2)21-9-10-22-20-8-7-18-14-19(30)12-13-27(18,3)23(20)15-24(31)28(21,22)4/h17-24,30-31H,5-16H2,1-4H3,(H,29,32)/t17-,18-,19-,20+,21-,22+,23+,24+,27+,28-/m1/s1

Inchi Code

1S/C26H43NO5.Na/c1-15(4-9-23(30)27-14-24(31)32)19-7-8-20-18-6-5-16-12-17(28)10-11-25(16,2)21(18)13-22(29)26(19,20)3;/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32);/q;+1/p-1/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,25+,26-;/m1./s1

Inchi Code

1S/C26H43NO5.Na/c1-15(4-9-23(30)27-14-24(31)32)19-7-8-20-18-6-5-16-12-17(28)10-11-25(16,2)21(18)13-22(29)26(19,20)3;/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32);/q;+1/p-1/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,25+,26-;/m1./s1

Inchi Code

1S/C26H43NO5/c1-15(4-9-23(30)27-14-24(31)32)19-7-8-20-18-6-5-16-12-17(28)10-11-25(16,2)21(18)13-22(29)26(19,20)3/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16?,17-,18+,19-,20+,21+,22+,25+,26-/m1/s1




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen