Fortfahren mit
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner. | € 347,98 |
10 mg | Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner. | € 494,73 |
25 mg | Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner. | € 921,16 |
50 mg | Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner. | € 1.371,12 |
Lieferanten-SKU: AA01EFRZ-5MG
€ 347,98
Inchi Code
1S/C26H26N8O11S2.Na/c1-10-14(45-26(41)44-10)8-43-25(40)32-4-3-13(7-32)33-5-2-11(20(33)36)6-12-9-46-22-16(21(37)34(22)17(12)23(38)39)28-19(35)15(30-42)18-29-24(27)47-31-18;/h6,13,15-16,22H,2-5,7-9H2,1H3,(H,28,35)(H,38,39)(H2,27,29,31);/q;+1/p-1/b11-6+;/t13-,15?,16-,22-;/m1./s1
Inchi Key
VFKFWIVZIDIUQB-CGFGAHCDSA-M
Purity
98%
Country of Origin
US
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description ≥95% (HPLC) | description - |
| Inchi Key VFKFWIVZIDIUQB-CGFGAHCDSA-M | Inchi Key MMVXZIZTYSWXCQ-KUUQIRLHSA-N | Inchi Key - | Inchi Key - |
| Purity 98% | Purity 95% | Purity - | Purity 98% |
| Country of Origin US | Country of Origin US | Country of Origin - | Country of Origin US |
| Inchi Code 1S/C26H26N8O11S2.Na/c1-10-14(45-26(41)44-10)8-43-25(40)32-4-3-13(7-32)33-5-2-11(20(33)36)6-12-9-46-22-16(21(37)34(22)17(12)23(38)39)28-19(35)15(30-42)18-29-24(27)47-31-18;/h6,13,15-16,22H,2-5,7-9H2,1H3,(H,28,35)(H,38,39)(H2,27,29,31);/q;+1/p-1/b11-6+;/t13-,15?,16-,22-;/m1./s1 | Inchi Code 1S/C26H26N8O11S2/c1-10-14(45-26(41)44-10)8-43-25(40)32-4-3-13(7-32)33-5-2-11(20(33)36)6-12-9-46-22-16(21(37)34(22)17(12)23(38)39)28-19(35)15(30-42)18-29-24(27)47-31-18/h6,13,15-16,22H,2-5,7-9H2,1H3,(H,28,35)(H,38,39)(H2,27,29,31)/b11-6-/t13-,15?,16-,22-/m1/s1 | Inchi Code - | Inchi Code 1S/C20H22N8O6S2/c21-20-24-14(26-36-20)11(25-34)15(29)23-12-17(31)28-13(19(32)33)9(7-35-18(12)28)5-8-2-4-27(16(8)30)10-1-3-22-6-10/h5,10-12,18,22H,1-4,6-7H2,(H,23,29)(H,32,33)(H2,21,24,26)/b8-5+/t10-,11?,12-,18-/m1/s1 |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.



