Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

AABH9ABBC962

AA BLOCKS, INC.

Des-1,2,3-Leuprolide

Synonym(e):

(2S)-1-[(2S,5S,8R,11S,14S)-14-amino-2-(3-{[amino(imino)methyl]amino}propyl)-15-hydroxy-11-(4-hydroxybenzyl)-5,8-diisobutyl-4,7,10,13-tetraoxo-3,6,9,12-tetraazapentadec-1-anoyl]-N-ethyl-2-pyrrolidineca

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 1.362,81
25 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 3.835,53

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C37H62O8N10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
774.96
MDL number:

Lieferanten-SKU: AA00BDP1-5MG

€ 1.362,81


Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.

​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C37H62N10O8/c1-6-41-35(54)30-10-8-16-47(30)36(55)26(9-7-15-42-37(39)40)43-32(51)27(17-21(2)3)45-33(52)28(18-22(4)5)46-34(53)29(44-31(50)25(38)20-48)19-23-11-13-24(49)14-12-23/h11-14,21-22,25-30,48-49H,6-10,15-20,38H2,1-5H3,(H,41,54)(H,43,51)(H,44,50)(H,45,52)(H,46,53)(H4,39,40,42)/t25-,26-,27-,28+,29-,30-/m0/s1

Inchi Key

GLCZVWJJUYVLEG-CKJBBXNYSA-N

Storage temp.

N/A

Country of Origin

US


Ähnliche Artikel vergleichen

Vollständigen Vergleich anzeigen

Unterschiede anzeigen

1 of 1

Dieser Artikel
1358503L0399AABH9A21A138
description

-

description

United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard

description

≥98% (HPLC)

description

-

Inchi Key

GLCZVWJJUYVLEG-CKJBBXNYSA-N

Inchi Key

-

Inchi Key

-

Inchi Key

-

Storage temp.

N/A

Storage temp.

-

Storage temp.

-

Storage temp.

N/A

Country of Origin

US

Country of Origin

-

Country of Origin

-

Country of Origin

US

Inchi Code

1S/C37H62N10O8/c1-6-41-35(54)30-10-8-16-47(30)36(55)26(9-7-15-42-37(39)40)43-32(51)27(17-21(2)3)45-33(52)28(18-22(4)5)46-34(53)29(44-31(50)25(38)20-48)19-23-11-13-24(49)14-12-23/h11-14,21-22,25-30,48-49H,6-10,15-20,38H2,1-5H3,(H,41,54)(H,43,51)(H,44,50)(H,45,52)(H,46,53)(H4,39,40,42)/t25-,26-,27-,28+,29-,30-/m0/s1

Inchi Code

-

Inchi Code

-

Inchi Code

1S/C59H84N16O12.C2HF3O2/c1-6-63-57(86)48-14-10-22-75(48)58(87)41(13-9-21-64-59(60)61)68-51(80)42(23-32(2)3)69-52(81)43(24-33(4)5)70-53(82)44(25-34-15-17-37(77)18-16-34)71-56(85)47(30-76)74-54(83)45(26-35-28-65-39-12-8-7-11-38(35)39)72-55(84)46(27-36-29-62-31-66-36)73-50(79)40-19-20-49(78)67-40;3-2(4,5)1(6)7/h7-8,11-12,15-18,28-29,31-33,40-48,65,76-77H,6,9-10,13-14,19-27,30H2,1-5H3,(H,62,66)(H,63,86)(H,67,78)(H,68,80)(H,69,81)(H,70,82)(H,71,85)(H,72,84)(H,73,79)(H,74,83)(H4,60,61,64);(H,6,7)/t40-,41+,42+,43-,44+,45-,46+,47-,48+;/m0./s1




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen