Merck
AABH9ABC1D3A
AA BLOCKS, INC.
4-[1-(4-chlorophenyl)-2-aziranyl]pyridine
Synonym(e):
4-[1-(4-chlorophenyl)-2-aziridinyl]pyridine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C13H11N2Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.7
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C13H11ClN2/c14-11-1-3-12(4-2-11)16-9-13(16)10-5-7-15-8-6-10/h1-8,13H,9H2
Inchi Key
BVZSSXOUAZMZLX-UHFFFAOYSA-N
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)