Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

AABH9BD89D44

AA BLOCKS, INC.

N-Boc N,O-Didesmethylvenlafaxine

Synonym(e):

tert-butyl (2-(1-hydroxycyclohexyl)-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl)carbamate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 447,66
50 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 1.940,15

Lieferanten-SKU: AA01DZG6-5MG

€ 447,66


Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.

​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Storage temp.

N/A

Inchi Code

1S/C19H29NO4/c1-18(2,3)24-17(22)20-13-16(14-7-9-15(21)10-8-14)19(23)11-5-4-6-12-19/h7-10,16,21,23H,4-6,11-13H2,1-3H3,(H,20,22)

Inchi Key

AGTIUSJAKDOMBF-UHFFFAOYSA-N

Country of Origin

US


Ähnliche Artikel vergleichen

Vollständigen Vergleich anzeigen

Unterschiede anzeigen

1 of 1

Dieser Artikel
AABH97CD7B60AABH9A2215C4TA9H97F314BA
description

-

description

-

description

-

description

-

Storage temp.

N/A

Storage temp.

N/A

Storage temp.

N/A

Storage temp.

-80/-20

Country of Origin

US

Country of Origin

US

Country of Origin

US

Country of Origin

CN

Inchi Code

1S/C19H29NO4/c1-18(2,3)24-17(22)20-13-16(14-7-9-15(21)10-8-14)19(23)11-5-4-6-12-19/h7-10,16,21,23H,4-6,11-13H2,1-3H3,(H,20,22)

Inchi Code

1S/C15H23NO2/c1-16-11-14(12-5-7-13(17)8-6-12)15(18)9-3-2-4-10-15/h5-8,14,16-18H,2-4,9-11H2,1H3

Inchi Code

1S/C15H23NO2/c1-16-11-14(12-5-7-13(17)8-6-12)15(18)9-3-2-4-10-15/h5-8,14,16-18H,2-4,9-11H2,1H3/i1D3

Inchi Code

1S/C14H21NO2/c15-10-13(11-4-6-12(16)7-5-11)14(17)8-2-1-3-9-14/h4-7,13,16-17H,1-3,8-10,15H2




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen