Fortfahren mit
AABH9BD89FBC
AA BLOCKS, INC.
Asn-Pro-Met-Tyr-Asn-Ala-Val-Ser-Asn-Ala-Asp-Leu-Met-Asp-Phe-Lys-Asn-Leu-Leu-Asp-His-Leu-Glu-Glu-Lys-Met-Pro-Leu-Glu-Asp
Synonym(e):
L-asparaginyl-L-prolyl-L-methionyl-L-tyrosylasparaginyl-L-alanyl-L-valyl-L-seryl-L-asparaginyl-L-alanyl-L-aspartyl-L-leucyl-L-methionyl-L-aspartyl-L-phenylalanyl-L-lysyl-L-asparaginyl-L-leucyl-L-leucyl-L-aspartyl-L-histidyl-L-leucyl-L-glutamyl-L-glutamyl-L-lysyl-L-methionyl-L-prolyl-L-leucyl-L-glutamyl-L-aspartic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 244,14
5 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 447,66
10 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 647,03
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C152H236O51N38S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
3507.97
MDL number:
Lieferanten-SKU: AA008RQG-1MG
€ 244,14
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C152H236N38O51S3/c1-72(2)53-93(134(222)167-88(38-41-116(199)200)128(216)166-87(37-40-115(197)198)127(215)164-85(29-21-23-46-153)125(213)171-92(45-52-244-17)151(239)190-49-26-32-110(190)148(236)185-97(57-76(9)10)136(224)168-89(39-42-117(201)202)129(217)186-107(152(240)241)68-121(209)210)174-141(229)100(60-82-69-160-71-161-82)179-145(233)106(67-120(207)208)184-138(226)96(56-75(7)8)173-137(225)95(55-74(5)6)175-142(230)103(64-114(159)196)180-126(214)86(30-22-24-47-154)165-139(227)98(58-80-27-19-18-20-28-80)178-144(232)105(66-119(205)206)183-130(218)90(43-50-242-15)169-135(223)94(54-73(3)4)176-143(231)104(65-118(203)204)172-123(211)78(13)162-133(221)102(63-113(158)195)182-146(234)108(70-191)187-149(237)122(77(11)12)188-124(212)79(14)163-132(220)101(62-112(157)194)181-140(228)99(59-81-33-35-83(192)36-34-81)177-131(219)91(44-51-243-16)170-147(235)109-31-25-48-189(109)150(238)84(155)61-111(156)193/h18-20,27-28,33-36,69,71-79,84-110,122,191-192H,21-26,29-32,37-68,70,153-155H2,1-17H3,(H2,156,193)(H2,157,194)(H2,158,195)(H2,159,196)(H,160,161)(H,162,221)(H,163,220)(H,164,215)(H,165,227)(H,166,216)(H,167,222)(H,168,224)(H,169,223)(H,170,235)(H,171,213)(H,172,211)(H,173,225)(H,174,229)(H,175,230)(H,176,231)(H,177,219)(H,178,232)(H,179,233)(H,180,214)(H,181,228)(H,182,234)(H,183,218)(H,184,226)(H,185,236)(H,186,217)(H,187,237)(H,188,212)(H,197,198)(H,199,200)(H,201,202)(H,203,204)(H,205,206)(H,207,208)(H,209,210)(H,240,241)/t78-,79-,84-,85-,86-,87-,88-,89-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,108-,109-,110-,122-/m0/s1
Inchi Key
PCSAOHPOZFJINS-BGLQADKRSA-N
Purity
98%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AABH9A955038AABH9BD9D9F7S7152
description
-
description
-
description
-
description
≥97% (HPLC)
Inchi Key
PCSAOHPOZFJINS-BGLQADKRSA-N
Inchi Key
SLPUTWRGWJPLQC-OHUKJTBKSA-N
Inchi Key
JTCOYJXFAGGBGS-IVGKSQGSSA-N
Inchi Key
-
Purity
98%
Purity
97%
Purity
-
Purity
-
Storage temp.
N/A
Storage temp.
2~8C
Storage temp.
N/A
Storage temp.
-
Country of Origin
US
Country of Origin
CN
Country of Origin
US
Country of Origin
-
Inchi Code
1S/C152H236N38O51S3/c1-72(2)53-93(134(222)167-88(38-41-116(199)200)128(216)166-87(37-40-115(197)198)127(215)164-85(29-21-23-46-153)125(213)171-92(45-52-244-17)151(239)190-49-26-32-110(190)148(236)185-97(57-76(9)10)136(224)168-89(39-42-117(201)202)129(217)186-107(152(240)241)68-121(209)210)174-141(229)100(60-82-69-160-71-161-82)179-145(233)106(67-120(207)208)184-138(226)96(56-75(7)8)173-137(225)95(55-74(5)6)175-142(230)103(64-114(159)196)180-126(214)86(30-22-24-47-154)165-139(227)98(58-80-27-19-18-20-28-80)178-144(232)105(66-119(205)206)183-130(218)90(43-50-242-15)169-135(223)94(54-73(3)4)176-143(231)104(65-118(203)204)172-123(211)78(13)162-133(221)102(63-113(158)195)182-146(234)108(70-191)187-149(237)122(77(11)12)188-124(212)79(14)163-132(220)101(62-112(157)194)181-140(228)99(59-81-33-35-83(192)36-34-81)177-131(219)91(44-51-243-16)170-147(235)109-31-25-48-189(109)150(238)84(155)61-111(156)193/h18-20,27-28,33-36,69,71-79,84-110,122,191-192H,21-26,29-32,37-68,70,153-155H2,1-17H3,(H2,156,193)(H2,157,194)(H2,158,195)(H2,159,196)(H,160,161)(H,162,221)(H,163,220)(H,164,215)(H,165,227)(H,166,216)(H,167,222)(H,168,224)(H,169,223)(H,170,235)(H,171,213)(H,172,211)(H,173,225)(H,174,229)(H,175,230)(H,176,231)(H,177,219)(H,178,232)(H,179,233)(H,180,214)(H,181,228)(H,182,234)(H,183,218)(H,184,226)(H,185,236)(H,186,217)(H,187,237)(H,188,212)(H,197,198)(H,199,200)(H,201,202)(H,203,204)(H,205,206)(H,207,208)(H,209,210)(H,240,241)/t78-,79-,84-,85-,86-,87-,88-,89-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,108-,109-,110-,122-/m0/s1
Inchi Code
1S/C83H132N26O24/c1-9-44(8)66(78(129)103-52(33-45-17-11-10-12-18-45)72(123)97-48(19-13-27-92-82(87)88)69(120)99-50(20-14-28-93-83(89)90)79(130)109-30-16-22-59(109)81(132)133)107-75(126)57(39-110)105-70(121)49(24-25-60(85)111)98-74(125)55(36-64(116)117)102-71(122)51(31-41(2)3)101-73(124)53(34-46-37-91-40-95-46)104-77(128)65(43(6)7)106-76(127)58-21-15-29-108(58)80(131)56(32-42(4)5)96-62(113)38-94-68(119)54(35-61(86)112)100-67(118)47(84)23-26-63(114)115/h10-12,17-18,37,40-44,47-59,65-66,110H,9,13-16,19-36,38-39,84H2,1-8H3,(H2,85,111)(H2,86,112)(H,91,95)(H,94,119)(H,96,113)(H,97,123)(H,98,125)(H,99,120)(H,100,118)(H,101,124)(H,102,122)(H,103,129)(H,104,128)(H,105,121)(H,106,127)(H,107,126)(H,114,115)(H,116,117)(H,132,133)(H4,87,88,92)(H4,89,90,93)/t44-,47-,48-,49-,50-,51-,52-,53-,54-,55-,56-,57-,58-,59-,65-,66-/m0/s1
Inchi Code
1S/C95H162N20O26/c1-27-52(18)75(92(138)103-62(32-33-71(119)120)82(128)113-76(59(25)117)93(139)102-61(43-116)42-72(121)122)112-89(135)70-31-28-34-114(70)94(140)58(24)101-84(130)64(37-45(4)5)107-85(131)65(38-46(6)7)104-78(124)54(20)98-83(129)63(36-44(2)3)106-86(132)67(40-48(10)11)108-91(137)74(51(16)17)111-81(127)57(23)99-88(134)69-30-29-35-115(69)95(141)68(41-49(12)13)109-87(133)66(39-47(8)9)105-79(125)55(21)100-90(136)73(50(14)15)110-80(126)56(22)97-77(123)53(19)96-60(26)118/h43-59,61-70,73-76,117H,27-42H2,1-26H3,(H,96,118)(H,97,123)(H,98,129)(H,99,134)(H,100,136)(H,101,130)(H,102,139)(H,103,138)(H,104,124)(H,105,125)(H,106,132)(H,107,131)(H,108,137)(H,109,133)(H,110,126)(H,111,127)(H,112,135)(H,113,128)(H,119,120)(H,121,122)/t52-,53-,54-,55-,56-,57-,58-,59+,61-,62-,63-,64-,65-,66-,67-,68-,69-,70-,73-,74-,75-,76-/m0/s1
Inchi Code
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)