Fortfahren mit
AABH9BD8B8EA
AA BLOCKS, INC.
Nordoxepin
Synonym(e):
(3E)-3-dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N-methyl-1-propanamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 624,88
25 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 1.350,35
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C18H19O1N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.35
MDL number:
Lieferanten-SKU: AA009B1S-10MG
€ 624,88
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C18H19NO/c1-19-12-6-10-16-15-8-3-2-7-14(15)13-20-18-11-5-4-9-17(16)18/h2-5,7-11,19H,6,12-13H2,1H3/b16-10+
Inchi Key
HVKCEFHNSNZIHO-MHWRWJLKSA-N
Storage temp.
-20C
Country of Origin
US
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D007TA9H998A26AFAABH97D3C45D
description
-
description
cis/trans, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
-
description
-
Storage temp.
-20C
Storage temp.
-
Storage temp.
-80/-20
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Country of Origin
-
Country of Origin
CN
Country of Origin
US
Inchi Code
1S/C18H19NO/c1-19-12-6-10-16-15-8-3-2-7-14(15)13-20-18-11-5-4-9-17(16)18/h2-5,7-11,19H,6,12-13H2,1H3/b16-10+
Inchi Code
-
Inchi Code
1S/C18H19NO.ClH/c1-19-12-6-10-16-15-8-3-2-7-14(15)13-20-18-11-5-4-9-17(16)18;/h2-5,7-11,19H,6,12-13H2,1H3;1H
Inchi Code
1S/C18H19NO.ClH/c1-19-12-6-10-16-15-8-3-2-7-14(15)13-20-18-11-5-4-9-17(16)18;/h2-5,7-11,19H,6,12-13H2,1H3;1H/b16-10+;/i1D3;
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)