Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner. | € 89,07 |
1 kg | Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner. | € 100,15 |
500 g | Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner. | € 105,69 |
5 kg | Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner. | € 199,83 |
10 kg | Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner. | € 275,98 |
25 kg | Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner. | € 469,81 |
Lieferanten-SKU: AA009HNN-100G
€ 89,07
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenInchi Code
1S/C11H16N.C10H10.C8H8.ClH/c1-5-10-8-6-7-9-11(10)12(2,3)4;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h5-9H,1H2,2-4H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1H/q+1;;;/p-1
Inchi Key
YETYXHVMTISNHZ-UHFFFAOYSA-M
Storage temp.
RT
Country of Origin
CN
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description - | description PRP-X100, 10 μm, I.D. × L 4.1 mm × 250 mm | description Chemicon®, from rabbit |
| Inchi Key YETYXHVMTISNHZ-UHFFFAOYSA-M | Inchi Key - | Inchi Key - |
| Storage temp. RT | Storage temp. - | Storage temp. - |
| Country of Origin CN | Country of Origin - | Country of Origin - |
| Inchi Code 1S/C11H16N.C10H10.C8H8.ClH/c1-5-10-8-6-7-9-11(10)12(2,3)4;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h5-9H,1H2,2-4H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1H/q+1;;;/p-1 | Inchi Code - | Inchi Code - |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.


