Fortfahren mit
AABH9BD8E8FF
AA BLOCKS, INC.
Iodic acid lithium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 156,92
100 g
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 323,06
500 g
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 1.084,53
Lieferanten-SKU: AA0013M4-25G
€ 156,92
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Purity
99.9%
Inchi Code
1S/HIO3.Li/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);
Inchi Key
KZOMWXVUKULNPW-UHFFFAOYSA-N
Storage temp.
RT
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)