Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

AABH9BD9775F

AA BLOCKS, INC.

Methyl-D-erythritol Phosphate Benzyl Ether Dibenzyl Ester

Synonym(e):

dibenzyl ((2R,3S)-4-(benzyloxy)-2,3-dihydroxy-3-methylbutyl) phosphate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 461,51
100 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 2.067,53

Lieferanten-SKU: AA00C9MK-10MG

€ 461,51


Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.

​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Storage temp.

N/A

Inchi Code

1S/C26H31O7P/c1-26(28,21-30-17-22-11-5-2-6-12-22)25(27)20-33-34(29,31-18-23-13-7-3-8-14-23)32-19-24-15-9-4-10-16-24/h2-16,25,27-28H,17-21H2,1H3/t25-,26+/m1/s1

Inchi Key

BCLRWWIOYQIQTQ-FTJBHMTQSA-N

Country of Origin

US


Ähnliche Artikel vergleichen

Vollständigen Vergleich anzeigen

Unterschiede anzeigen

1 of 1

Dieser Artikel
AABH9B410C25ENAH9A8E327A
description

-

description

-

description

-

Inchi Key

BCLRWWIOYQIQTQ-FTJBHMTQSA-N

Inchi Key

XSGQWNNZXHPJOT-UHFFFAOYSA-L

Inchi Key

OBZUTFWDUQHOFS-UHFFFAOYSA-N

Storage temp.

N/A

Storage temp.

N/A

Storage temp.

-

Country of Origin

US

Country of Origin

US

Country of Origin

UA

Inchi Code

1S/C26H31O7P/c1-26(28,21-30-17-22-11-5-2-6-12-22)25(27)20-33-34(29,31-18-23-13-7-3-8-14-23)32-19-24-15-9-4-10-16-24/h2-16,25,27-28H,17-21H2,1H3/t25-,26+/m1/s1

Inchi Code

1S/C5H13O7P.2Na/c1-5(8,3-6)4(7)2-12-13(9,10)11;;/h4,6-8H,2-3H2,1H3,(H2,9,10,11);;/q;2*+1/p-2

Inchi Code

1S/C23H25F2N3/c24-23(25,22-20-13-7-8-14-21(20)26-27-22)17-28(15-18-9-3-1-4-10-18)16-19-11-5-2-6-12-19/h1-6,9-12H,7-8,13-17H2,(H,26,27)




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen