Fortfahren mit
AABH9BD97E83
AA BLOCKS, INC.
L-Fucose-1-phosphate disodium salt
Synonym(e):
sodium (3S,4R,5S,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl phosphate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 1.840,47
10 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 3.050,52
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H11O8P1Na2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.1
MDL number:
Lieferanten-SKU: AA00CAAA-5MG
€ 1.840,47
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H13O8P.2Na/c1-2-3(7)4(8)5(9)6(13-2)14-15(10,11)12;;/h2-9H,1H3,(H2,10,11,12);;/q;2*+1/p-2/t2-,3+,4+,5-,6?;;/m0../s1
Inchi Key
JPJQYRZIJVIUSX-MOQCCXJMSA-L
Purity
95%
Country of Origin
US
Storage temp.
N/A
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)