Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner. | € 223,37 |
5 mg | Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner. | € 426,89 |
50 mg | Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner. | € 1.405,73 |
Lieferanten-SKU: AA00GRIA-1MG
€ 223,37
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenInchi Code
1S/C31H38N4O7S/c1-20(32-26(36)15-16-27(37)38)28(39)33-21(2)30(41)35-17-9-14-25(35)29(40)34-24(18-22-10-5-3-6-11-22)31(42)43-19-23-12-7-4-8-13-23/h3-8,10-13,20-21,24-25H,9,14-19H2,1-2H3,(H,32,36)(H,33,39)(H,34,40)(H,37,38)
Inchi Key
TWURVFFNODFJBJ-UHFFFAOYSA-N
Storage temp.
-20C
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.