Fortfahren mit
166243
cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl-acetat
98%
Synonym(e):
Nerylacetat, cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl-acetat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 67,30
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.29
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-459-2
Beilstein/REAXYS Number:
1722814
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
€ 67,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
impurities
1-2% geranyl acetate
refractive index
n20/D 1.460 (lit.)
bp
134 °C/25 mmHg (lit.)
density
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)OC\C=C(\C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8-
InChI key
HIGQPQRQIQDZMP-FLIBITNWSA-N
General description
cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate (Neryl acetate) is the major component of lavender volatile oils.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W277315W27730446015
description
98%
description
natural, 90%
description
≥98%, stabilized, FCC, FG
description
analytical standard
assay
98%
assay
90%
assay
≥98%
assay
≥97.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
400, 300
Quality Level
100
density
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
-
refractive index
n20/D 1.460 (lit.)
refractive index
n20/D 1.460 (lit.)
refractive index
n20/D 1.460 (lit.)
refractive index
n20/D 1.460
bp
134 °C/25 mmHg (lit.)
bp
134 °C/25 mmHg (lit.)
bp
134 °C/25 mmHg (lit.)
bp
134 °C/25 mmHg (lit.)
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
210.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
99 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)