Merck
201618
Fettrot bläulich
Synonym(e):
Ceresrot 7B, Fettrot 7B, Solvent Red 19
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H21N5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
379.46
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
228-862-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3534323
Colour Index Number:
26050
eCl@ss:
32160701
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
technique(s)
microbe id | staining: suitable
mp
130 °C (dec.) (lit.)
solubility
acetone: 10 mg/mL
λmax
364 nm (2nd), 533 nm
ε (extinction coefficient)
≥14230 at 367-377 nm in toluene, ≥24660 at 528-538 nm in toluene
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CCNc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3)\N=N\c4ccccc4
InChI
1S/C24H21N5/c1-2-25-23-17-12-18-8-6-7-11-22(18)24(23)29-28-21-15-13-20(14-16-21)27-26-19-9-4-3-5-10-19/h3-17,25H,2H2,1H3/b27-26+,29-28+
InChI key
VKWNTWQXVLKCSG-ZDXBJJIESA-N
Application
Sudan Red 7B has been used to stain the fat bodies of Ostrinia nubilalis (Hübner) larvae.
Biochem/physiol Actions
Sudan red 7B, also known as fat red, is a non-fluorescent stain. It is effectively used to stain lipids and is used to indicate the presence of suberin in cell walls. Sudan red 7B acts as a marker for formosan subterranean termite, Coptotermes fornosanus Shiraki.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fettrot bläulich
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)