Fortfahren mit
213977
3,5-Diaminobenzylalkohol -dihydrochlorid
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(H2N)2C6H3CH2OH·2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.09
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
248-868-1
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
assay
97%
form
solid
mp
>300 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
Cl.Cl.Nc1cc(N)cc(CO)c1
InChI
1S/C7H10N2O.2ClH/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6;;/h1-3,10H,4,8-9H2;2*1H
InChI key
JPEQTVYJBMDSFJ-UHFFFAOYSA-N
Application
3,5-Diaminobenzyl alcohol dihydrochloride has been used in the synthesis of :
  • 9-anilinothiazolo[5,4-b]quinoline derivatives, potential anti-tumor agents
  • {3-amino-5-[(7-chloro-4-quinolyl)amino]phenyl}methanol
  • luminescent lanthanide complexes consisting of a lanthanide-binding chelate and organic-based antenna molecule
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)