Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 240,00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.060,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2N13CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
61.05
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
white powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
form
white powder
mp
132-135 °C (lit.)
mass shift
M+1
storage temp.
room temp
SMILES string
N[13C](N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-OUBTZVSYSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description research grade, 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C, UBT Grade | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description 99 atom % 13C |
| mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+1 |
| isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity - | isotopic purity 99 atom % 13C |
| assay 99% (CP) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 600 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| form white powder | form solid | form - | form - |
| mp 132-135 °C (lit.) | mp 132-135 °C (lit.) | mp 132-135 °C (lit.) | mp −27 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Harnstoff-13C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?