Fortfahren mit
40407
1,7-Dimethyl-harnsäure
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
1,7-Dimethyl-2,6,8-trihydroxy-purin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 530,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
251-706-2
Beilstein/REAXYS Number:
219682
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥97.0% (HPLC)
€ 530,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
SMILES string
CN1C(=O)NC2=C(N(C)C(=O)N2)C1=O
InChI
1S/C7H8N4O3/c1-10-3-4(8-6(10)13)9-7(14)11(2)5(3)12/h1-2H3,(H,8,13)(H,9,14)
InChI key
NOFNCLGCUJJPKU-UHFFFAOYSA-N
General description
1,7-Dimethyluric acid is an important metabolite of caffeine. Electrochemical oxidation of 1,7-dimethyluric acid was studied over a wide pH range of 2.2-10.3 at solid electrodes.
Application
1,7-Dimethyluric acid is the suitable reagent used for the simultaneous determination of plasma levels of theophylline and its metabolites without interference from caffeine or caffeine metabolites by HPLC.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AABH303710DFPHR9064
description
≥97.0% (HPLC)
description
-
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)