Fortfahren mit
577987
Molybdän
nanopowder, <100 nm particle size (TEM), 99.8% trace metals basis
Synonym(e):
Molybdenum element
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 83,60
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Mo
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
95.94
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-107-2
MDL number:
€ 83,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99.8% trace metals basis
form
nanopowder
reaction suitability
core: molybdenum
resistivity
5.0 μΩ-cm, 20°C
impurities
5% Tungsten
particle size
<100 nm (TEM)
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
density
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChI key
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GF86699558GF25048188GF37145358
Molybdän foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.007mm, 99.9%
GF86699558
Molybdän
Molybdän rod, 100mm, diameter 8.0mm, centerless ground, 99.9%
GF25048188
Molybdän
Molybdän foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.007mm, 99.9%
GF37145358
Molybdän
description
nanopowder, <100 nm particle size (TEM), 99.8% trace metals basis
description
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.007mm, 99.9%
description
rod, 100mm, diameter 8.0mm, centerless ground, 99.9%
description
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.007mm, 99.9%
reaction suitability
core: molybdenum
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
assay
99.8% trace metals basis
assay
≥99.9%
assay
99.90%
assay
99.9%
form
nanopowder
form
foil
form
rod
form
foil
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
bp
4612 °C (lit.)
bp
4612 °C (lit.)
bp
4612 °C (lit.)
bp
4612 °C (lit.)
density
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
nwg
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)