Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 130,00 |
240 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | Anfragen |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COCH2COOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-516-1
Beilstein/REAXYS Number:
385838
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor density
4.48 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 28.5 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
580 °F
quality
Arxada quality
expl. lim.
9.5 %
manufacturer/tradename
Arxada AG
impurities
≤0.05% water, ≤0.10% acid (as acetic acid)
color
APHA: ≤15
bp
180 °C, 181 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
solubility
water: soluble 130 g/L at 20 °C
density
1.029 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3
InChI key
XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethyl acetoacetate can undergo:
- Transesterification with primary and secondary alcohols in the presence of boric acid.
- Microbial reduction to form (S)-ethyl 3-hydroxybutyrate.
- C-acylation by acid chlorides in the presence of magnesium chloride and pyridine.
- Asymmetric biphasic catalytic hydrogenation in the presence of a water-soluble ruthenium-BINAP complex.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylacetoacetat
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
164.3 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
73.5 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?