Fortfahren mit
930407
OMNI Probe Molybdenum 4-Post Lift-Out Grid
pack of 25 (per vial)
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
MA.24
UNSPSC Code:
41111761
eCl@ss:
38180801
Diam.:
3 mm
Packaging:
pack of 25 (per vial)
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pack of 25 (per vial)
diam.
3 mm
General description
Custom Mo 4-post lift-out grids for in-situ lift-out. Include multiple indexed mounting locations, two with vertical bars attachment surfaces and two with “V” shaped alignment surfaces. Sides have lower profile for easier access to outermost posts.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TEM7596408TEM7596410TEM7596407
description
pack of 25 (per vial)
description
pack of 100 (per vial)
description
pack of 100 (per vial)
description
pack of 100 (per vial)
diam.
3 mm
diam.
-
diam.
-
diam.
-
packaging
pack of 25 (per vial)
packaging
pack of 100 (per vial)
packaging
pack of 100 (per vial)
packaging
pack of 100 (per vial)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)