Fortfahren mit
B68720
5-Brom-3-indolylessigsäure
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8BrNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.08
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
254-917-8
MDL number:
assay
97%
mp
143-145 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccc(Br)cc12
InChI
1S/C10H8BrNO2/c11-7-1-2-9-8(4-7)6(5-12-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,12H,3H2,(H,13,14)
InChI key
WTFGHMZUJMRWBK-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)