Fortfahren mit
BMSH2012E
Benchmark Incu-Shaker™ 10LR Refrigerated Shaking Incubator with nonslip rubber mat
AC/DC input 230 V, EuroPlug
Synonym(e):
shaker, incubator, incubated shaker, magic clamp, culture
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.73
UNSPSC Code:
41103801
Parameter:
temp. range at Ambient -15 to 60 °C, 30-300 rpm speed
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H2012-E
parameter
temp. range at Ambient -15 to 60 °C, 30-300 rpm speed
W × L × H
45 cm (45 cm) × 40 cm , Internal Dimensions
plate W × L
45 cm × 45 cm
General description
Incu-Shaker™ 10LR is a heavyduty performer, designed forheavy workloads and continuous use. Its outstanding temperature accuracy anduniformity are supported by proprietary heat distribution technology thatensures that temperatures are precisely maintained throughout the chamber.Inconsistencies due to stratification are reduced to negligible levels and the selectedtemperature is precisely maintained within 0.25%, even in the corners. Theexpanded temperature range, down to 15 degrees below ambient, allows for abroad range of applications.
Application
Incubated shaking of various samples
Legal Information
Incu-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BMSH2012BMSH2012EUKZ763551
description
AC/DC input 230 V, EuroPlug
description
AC/DC input 115 V
description
AC/DC input 230 V, UK plug
description
AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
parameter
temp. range at Ambient -15 to 60 °C, 30-300 rpm speed
parameter
temp. range at Ambient -15 to 60 °C, 30-300 rpm speed
parameter
30-300 rpm speed, temp. range at Ambient -15 to 60 °C
parameter
4-65 °C temperature, 30-300 rpm speed
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H2012-E
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H2012
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H2012-E-UK
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1001-M-E
W × L × H
45 cm (45 cm) × 40 cm , Internal Dimensions
W × L × H
45 cm × 45 cm × 40 cm, Internal dimensions
W × L × H
45 cm × 45 cm × 40 cm, Internal dimensions
W × L × H
11 in. (28 cm) × 16.2 in. (41 cm) × 13 in. (33 cm)
plate W × L
45 cm × 45 cm
plate W × L
45 cm × 45 cm
plate W × L
45 cm × 45 cm
plate W × L
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)