Fortfahren mit
BR452000
BRAND® disposable petri dish with lid
L × W 94 mm × 16 mm, vented: no
Synonym(e):
Dishes, Petri Dishes, Plastics
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
480 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 92,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.14
UNSPSC Code:
41121812
eCl@ss:
32040601
Material:
polystyrene
Manufacturer/tradename:
BRAND 452000
Packaging:
case of 489 ea
€ 92,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene
feature
lid, vented: no
packaging
case of 489 ea
manufacturer/tradename
BRAND 452000
technique(s)
cell culture: suitable
L × W
94 mm × 16 mm
dish capacity
~100 mL
General description
Made from high-quality polystyrene (PS), these transparent dishes lids provide optimal visibility for observing cultures. Dishes and lids are robotically assembled to significantly reduce the risk of contamination, ensuring the integrity of your samples.
Features and Benefits
  • BRAND® disposable petri dish is manufactured from excellent quality polystyrene for sample clarity and visibility.
  • The transparent dishes and lids are assembled robotically to reduce the risk of contamination.
  • Able to withstand temperature up to 80 °C.
  • Fully stackable.
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)