Fortfahren mit
E28005
Ethyl-2-Cyano-3-Ethoxyacrylat
98%
Synonym(e):
Ethyl-ethoxymethylen-cyanacetat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C2H5OCH=C(CN)COOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-299-5
Beilstein/REAXYS Number:
878814
MDL number:
eCl@ss:
32040117
Assay:
98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
bp
190-191 °C/30 mmHg (lit.)
mp
49-51 °C (lit.)
functional group
ester, ether, nitrile
SMILES string
CCO\C=C(/C#N)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H11NO3/c1-3-11-6-7(5-9)8(10)12-4-2/h6H,3-4H2,1-2H3/b7-6+
InChI key
KTMGNAIGXYODKQ-VOTSOKGWSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
266.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
130 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)