Fortfahren mit
GF03435331
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
200mm tube, 2.05mm outside diameter, 0.25mm wall thickness, 1.55mm inside diameter, hard
Synonym(e):
FE227350
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
11171600
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
tubes
composition
Fe72Cr18Ni10
reaction suitability
core: chromium, core: iron, core: nickel
manufacturer/tradename
Goodfellow 034-353-31
L × thickness
200 mm × 0.25 mm
O.D. × I.D.
2.05 mm × 1.55 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GF43630231GF99413499GF95529752
description
200mm tube, 2.05mm outside diameter, 0.25mm wall thickness, 1.55mm inside diameter, hard
description
100mm tube, 0.5mm outside diameter, 0.06mm wall thickness, 0.38mm inside diameter, as drawn
description
200mm tube, 0.8mm outside diameter, 0.15mm wall thickness, 0.5mm inside diameter, annealed
description
1000mm tube, 1.1mm outside diameter, 0.2mm wall thickness, 0.7mm inside diameter, hard
form
tubes
form
tubes
form
tubes
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 034-353-31
manufacturer/tradename
Goodfellow 436-302-31
manufacturer/tradename
Goodfellow 994-134-99
manufacturer/tradename
Goodfellow 955-297-52
O.D. × I.D.
2.05 mm × 1.55 mm
O.D. × I.D.
-
O.D. × I.D.
-
O.D. × I.D.
-
L × thickness
200 mm × 0.25 mm
L × thickness
-
L × thickness
-
L × thickness
-
composition
Fe72Cr18Ni10
composition
Fe72Cr18Ni10
composition
Fe72Cr18Ni10
composition
Fe72Cr18Ni10
reaction suitability
core: iron, core: nickel
reaction suitability
core: iron, core: nickel, core: chromium
reaction suitability
core: chromium, core: iron, core: nickel
reaction suitability
core: chromium, core: nickel, core: iron
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)