Fortfahren mit
GF11368278
Inconel® alloy 718 - heat resisting alloy, Ni53Fe19Cr19NbMoTi
5m wire, 1.2mm diameter, annealed
Synonym(e):
NI135155
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 372,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
11101712
€ 372,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
wire
composition
Ni53Fe19Cr19(Nb+Mo+Ti)9
reaction suitability
core: chromium, core: iron, core: molybdenum, core: nickel, core: niobium, core: titanium
manufacturer/tradename
Goodfellow 113-682-78
L × diam.
5 m × 1.2 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Legal Information
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GF57947787GF51829162GF11118912
description
5m wire, 1.2mm diameter, annealed
description
10m wire, 1.2mm diameter, annealed
description
20m wire, 1.2mm diameter, annealed
description
10m wire, 0.5mm diameter, annealed
form
wire
form
wire
form
wire
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 113-682-78
manufacturer/tradename
Goodfellow 579-477-87
manufacturer/tradename
Goodfellow 518-291-62
manufacturer/tradename
Goodfellow 111-189-12
composition
Ni53Fe19Cr19(Nb+Mo+Ti)9
composition
Ni53Fe19Cr19(Nb+Mo+Ti)9
composition
Ni53Fe19Cr19(Nb+Mo+Ti)9
composition
Ni53Fe19Cr19(Nb+Mo+Ti)9
L × diam.
5 m × 1.2 mm
L × diam.
10 m × 1.2 mm
L × diam.
20 m × 1.2 mm
L × diam.
10 m × 0.5 mm
reaction suitability
core: niobium, core: nickel, core: iron
reaction suitability
core: chromium, core: niobium, core: iron, core: nickel, core: titanium, core: molybdenum
reaction suitability
core: iron, core: molybdenum, core: titanium, core: nickel, core: niobium, core: chromium
reaction suitability
core: chromium, core: iron, core: titanium, core: nickel, core: niobium, core: molybdenum
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)