Fortfahren mit
GF11368593
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 0.2m coil, 0.025mm thickness, as rolled
Synonym(e):
CU070280
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 296,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
31152304
eCl@ss:
32039090
€ 296,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
foil (coil - as rolled)
composition
Cu98Be2
reaction suitability
core: beryllium, core: copper
manufacturer/tradename
Goodfellow 113-685-93
size × thickness
0.2 m × 0.025 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GF34299973GF47995374GF80016218
description
foil, 0.2m coil, 0.025mm thickness, as rolled
description
foil, 1m coil, 0.025mm thickness, as rolled
description
foil, 0.2m coil, 0.01mm thickness, as rolled
description
1000mm wire, 0.5mm diameter, hard, straight wire
form
foil (coil - as rolled)
form
foil (coil - as rolled)
form
foil (coil - as rolled)
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 113-685-93
manufacturer/tradename
Goodfellow 342-999-73
manufacturer/tradename
Goodfellow 479-953-74
manufacturer/tradename
Goodfellow 800-162-18
size × thickness
0.2 m × 0.025 mm
size × thickness
1 m × 0.025 mm
size × thickness
0.2 m × 0.01 mm
size × thickness
-
composition
Cu98Be2
composition
Cu98Be2
composition
Cu98Be2
composition
Cu98Be2
reaction suitability
core: beryllium
reaction suitability
core: copper, core: beryllium
reaction suitability
core: beryllium, core: copper
reaction suitability
core: copper, core: beryllium
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)