Fortfahren mit
GF11368807
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.18 mm, size 300 × 300 mm, condition additive free polymer
Synonym(e):
ET311301
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352100
Manufacturer/tradename:
Goodfellow 113-688-07
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 113-688-07
size
300 × 300 mm
thickness
0.18 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GF59230032GF69288171GF21916144
description
(LDPE), film, thickness 0.18 mm, size 300 × 300 mm, condition additive free polymer
description
(LDPE), film, thickness 0.18 mm, L 0.5 m, condition additive free polymer
description
(LDPE), film, thickness 0.18 mm, L 2 m, condition additive free polymer
description
(LDPE), film, thickness 0.1 mm, L 2 m, condition additive free polymer
manufacturer/tradename
Goodfellow 113-688-07
manufacturer/tradename
Goodfellow 592-300-32
manufacturer/tradename
Goodfellow 692-881-71
manufacturer/tradename
Goodfellow 219-161-44
size
300 × 300 mm
size
-
size
-
size
-
form
film
form
film
form
film
form
film
thickness
0.18 mm
thickness
0.18 mm
thickness
0.18 mm
thickness
0.1 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polyethylene - Low Density
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)