Fortfahren mit
GF12463545
Molybdän
foil, 50mm disks, thickness 0.0125mm, 99.9%
Synonym(e):
Molybdän
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Mo
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
95.94
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141727
MDL number:
eCl@ss:
38180801
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
99.90%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 124-635-45
resistivity
5.0 μΩ-cm, 20°C
diam. × thickness
50 mm × 0.0125 mm
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
density
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChI key
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GF25048188GF53286655GF11286345
Molybdän foil, 50mm disks, thickness 0.0125mm, 99.9%
GF12463545
Molybdän
Molybdän rod, 100mm, diameter 8.0mm, centerless ground, 99.9%
GF25048188
Molybdän
Molybdän foil, 100x100mm, thickness 0.125mm, annealed, 99.9%
GF53286655
Molybdän
Molybdän foil, 300x300mm, thickness 0.25mm, annealed, 99.9%
GF11286345
Molybdän
description
foil, 50mm disks, thickness 0.0125mm, 99.9%
description
rod, 100mm, diameter 8.0mm, centerless ground, 99.9%
description
foil, 100x100mm, thickness 0.125mm, annealed, 99.9%
description
foil, 300x300mm, thickness 0.25mm, annealed, 99.9%
assay
99.90%
assay
99.90%
assay
99.9%
assay
99.9%
form
foil
form
rod
form
foil
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 124-635-45
manufacturer/tradename
Goodfellow 250-481-88
manufacturer/tradename
Goodfellow 532-866-55
manufacturer/tradename
Goodfellow 112-863-45
resistivity
5.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
5.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
5.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
5.0 μΩ-cm, 20°C
density
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
4612 °C (lit.)
bp
4612 °C (lit.)
bp
4612 °C (lit.)
bp
4612 °C (lit.)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)