Fortfahren mit
GF24924089
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 50 x 50mm, 0.025mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Synonym(e):
NI050220
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
11101711
eCl@ss:
38190701
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
light tight (lt)
form
foil (as rolled)
composition
Ni80Cr20
reaction suitability
core: chromium, core: nickel
manufacturer/tradename
Goodfellow 249-240-89
size × thickness
50 mm × 50 mm × 0.025 mm
application(s)
metallization
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GF26413770GF94601897GF62689483
description
foil, 50 x 50mm, 0.025mm thickness, as rolled, light tight (lt)
description
foil, 10mm disks, 0.18mm thickness, as rolled
description
foil, 25mm disks, 0.005mm thickness, as rolled
description
foil, 2m coil, 0.18mm thickness, as rolled
form
foil (as rolled)
form
foil (disks - as rolled)
form
foil (disks - as rolled)
form
foil (coil - as rolled)
manufacturer/tradename
Goodfellow 249-240-89
manufacturer/tradename
Goodfellow 264-137-70
manufacturer/tradename
Goodfellow 946-018-97
manufacturer/tradename
Goodfellow 626-894-83
size × thickness
50 mm × 50 mm × 0.025 mm
size × thickness
10 mm × 0.18 mm
size × thickness
25 mm × 0.005 mm
size × thickness
2 m × 0.18 mm
composition
Ni80Cr20
composition
Ni80Cr20
composition
Ni80Cr20
composition
Ni80Cr20
description
light tight (lt)
description
-
description
-
description
-
application(s)
metallization
application(s)
metallization
application(s)
metallization
application(s)
metallization
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)