Fortfahren mit
GF29317439
Palladium
foil, 10mm disks, thickness 0.25mm, as rolled, 99.99+%
Synonym(e):
Palladium, PD000310
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Pd
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.42
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141733
MDL number:
eCl@ss:
38191001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
99.99%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 293-174-39
resistivity
9.96 μΩ-cm, 20°C
diam. × thickness
10 mm × 0.25 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
density
12.02 g/cm3 (lit.)
application(s)
catalysts
SMILES string
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GF50988358GF97172556GF67339963
Palladium foil, 10mm disks, thickness 0.25mm, as rolled, 99.99+%
GF29317439
Palladium
Palladium foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99.99+%
GF50988358
Palladium
Palladium foil, 4mm disks, thickness 0.025mm, as rolled, 99.99+%
GF97172556
Palladium
Palladium foil, 8mm disks, thickness 0.03mm, as rolled, 99.95%
GF67339963
Palladium
description
foil, 10mm disks, thickness 0.25mm, as rolled, 99.99+%
description
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99.99+%
description
foil, 4mm disks, thickness 0.025mm, as rolled, 99.99+%
description
foil, 8mm disks, thickness 0.03mm, as rolled, 99.95%
assay
99.99%
assay
99.99%
assay
≥99.99%
assay
99.95%
form
foil
form
foil
form
foil
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 293-174-39
manufacturer/tradename
Goodfellow 509-883-58
manufacturer/tradename
Goodfellow 971-725-56
manufacturer/tradename
Goodfellow 673-399-63
bp
2970 °C (lit.)
bp
2970 °C (lit.)
bp
2970 °C (lit.)
bp
2970 °C (lit.)
resistivity
9.96 μΩ-cm, 20°C
resistivity
9.96 μΩ-cm, 20°C
resistivity
9.96 μΩ-cm, 20°C
resistivity
9.96 μΩ-cm, 20°C
mp
1554 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Palladium
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)