Fortfahren mit
GF31881663
Eisen
foil, 5m coil, thickness 0.15mm, hard, 99.5%
Synonym(e):
Eisen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Fe
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
55.85
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141721
MDL number:
eCl@ss:
38190401
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
99.50%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 318-816-63
resistivity
9.71 μΩ-cm
L × thickness
5 m × 0.15 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
catalysts
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GF34817890GF87060371GF52721490
Eisen foil, 5m coil, thickness 0.15mm, hard, 99.5%
GF31881663
Eisen
Eisen foil, 150x150mm, thickness 0.20mm, hard, 99.5%
GF34817890
Eisen
Eisen rod, 200mm, diameter 30mm, as drawn, armcO« soft ingot 99.8%
GF87060371
Eisen
Eisen foil, 4mm disks, thickness 0.004mm, 99.99+%
GF52721490
Eisen
description
foil, 5m coil, thickness 0.15mm, hard, 99.5%
description
foil, 150x150mm, thickness 0.20mm, hard, 99.5%
description
rod, 200mm, diameter 30mm, as drawn, armcO« soft ingot 99.8%
description
foil, 4mm disks, thickness 0.004mm, 99.99+%
assay
99.50%
assay
99.5%
assay
≥99.8%
assay
99.99%
form
foil
form
foil
form
rod
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 318-816-63
manufacturer/tradename
Goodfellow 348-178-90
manufacturer/tradename
Goodfellow 870-603-71
manufacturer/tradename
Goodfellow 527-214-90
resistivity
9.71 μΩ-cm
resistivity
9.71 μΩ-cm
resistivity
9.71 μΩ-cm
resistivity
9.71 μΩ-cm
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)