Fortfahren mit
GF46413402
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), metallized film, thickness 0.012 mm, size 350 × 350 mm, metallized on both sides with aluminum - 1 ohms/square
Synonym(e):
ES301914
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352100
Manufacturer/tradename:
Goodfellow 464-134-02
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 464-134-02
size
350 × 350 mm
thickness
0.012 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GF27348497GF67843031GF77572064
description
(polyester, PET, PETP), metallized film, thickness 0.012 mm, size 350 × 350 mm, metallized on both sides with aluminum - 1 ohms/square
description
(polyester, PET, PETP), metallized film, thickness 0.012 mm, size 175 × 175 mm, metallized on both sides with aluminum - 1 ohms/square
description
(polyester, PET, PETP), metallized film, thickness 0.012 mm, L 0.5 m, metallized on both sides with aluminum - 1 ohms/square
description
(polyester, PET, PETP), metallized film, thickness 0.012 mm, size 115 × 115 mm, metallized on both sides with aluminum - 1 ohms/square
manufacturer/tradename
Goodfellow 464-134-02
manufacturer/tradename
Goodfellow 273-484-97
manufacturer/tradename
Goodfellow 678-430-31
manufacturer/tradename
Goodfellow 775-720-64
thickness
0.012 mm
thickness
0.012 mm
thickness
0.012 mm
thickness
0.012 mm
size
350 × 350 mm
size
175 × 175 mm
size
-
size
115 × 115 mm
form
film
form
film
form
film
form
film
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polyethylene Terephthalate
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)